Learn More
Thermo Scientific™ PagI (BspHI) (10 U/μL)
The PagI (BspHI) restriction enzyme recognizes T^CATGA sites and cuts best at 37°C in O buffer (Isoschizomers: BspHI, CciI, RcaI).
Marca:  Thermo Scientific™ ER1282
271.76 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24074" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10679510
  • 358.00€ / 2000 unità
Genomics Powerhouse
Usa il codice promozionale 24117 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
10 U/μL
PagI (BspHI)
Yes
No
Restriction Enzyme
Dam Methylation-Sensitive, Not CpG Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive
10X Buffer O
37°C
2,000 units
Traditional Cloning
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ PagI (BspHI) (10 U/μL) > 10U/μL, 2000U