Learn More
Thermo Scientific™ Mph1103I (NsiI) (10 U/μL)
The Mph1103I (NsiI) restriction enzyme recognizes ATGCA^T sites and cuts best at 37°C in R buffer (Isoschizomers: EcoT22I, NsiI, Zsp2I).
Marca:  Thermo Scientific™ ER0731
64.60 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24074" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10304720
  • 95.00€ / 1000 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
10 U/μL
Mph1103I (NsiI)
Yes
No
Restriction Enzyme
Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive, Not CpG Methylation-Sensitive
10X Buffer R
37°C
1,000 units
Traditional Cloning
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Mph1103I (NsiI) (10 U/μL) > 10U/μL, 1000U