Learn More
Thermo Scientific™ Miscela master per PCR Maxima™ Hot Start verde 2X
Save time preparing samples with this ready-to-use 2x hot start master mix containing tracking dyes and a density reagent for direct loading on gels after PCR.
91.50€ - 389.00€
Specifica
Product Type Fermentas™ Maxima™ Hot Start
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR, RT-PCR
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Sufficiente per Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sufficiente per Prezzo Quantità e disponibilità  
11893923
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
K1061
100 reazioni da 50 µl Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11803933
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
K1062
500 reazioni da 50 µl Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Maxima Hot Start Green PCR Master Mix (2X) is a ready-to-use solution containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, optimized hot start PCR buffer, Mg2+, and dNTPs. The master mix is supplemented with two tracking dyes and a density reagent that allows for direct loading of PCR products on a gel.
The dyes in the master mix do not interfere with PCR performance and are compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation and restriction digestion. The master mix retains all features of Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase. It is capable of amplification of up to 3 kb from genomic DNA.
Highlights
  • Convenient - Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase in a ready-to-use mix
  • Hot start PCR - reaction set-up at room temperature
  • Four minute activation time
  • Direct loading of PCR product on gels
  • High specificity and sensitivity of PCR
Specifica
Specifica
Fermentas™ Maxima™ Hot Start
Standard PCR, RT-PCR
Documenti
Product Certifications
Purchase of this product includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser's own internal research. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.