Learn More
Thermo Scientific™ Bsp1407I (BsrGI)
Cut at T^GTACA sites with Bsp1407I (BsrGI) restriction enzyme, which performs best at 37°C in Tango buffer (Isoschizomers: BsrGI, BstAUI).
Marca:  Thermo Scientific™ ER0932
107.31 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24108" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10252920
  • 147.00€ / 1500 unità
Nurture Your Progress
Usa il codice promozionale 24108 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
10 U/μL
Bsp1407I (BsrGI)
Yes
No
Restriction Enzyme
Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive, Not CpG Methylation-Sensitive
10X Buffer Tango
37°C
1500 U
Traditional Cloning
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Bsp1407I (BsrGI) > 1500 Units