Learn More
Masterflex™ Female Threaded Straight Coupling
Feature rolled threads for improved strength. Use threaded fittings with our rigid tubing for your high-pressure applications
90.95€ - 118.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Min. Operating Temperature (English) | -65°F |
Min. Operating Temperature (Metric) | -53°C |
Pressione massima | 7500 psi |
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (English) | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (English) | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11815493
|
Masterflex™
31410-02 |
1 5/16 in. | 3/8 in. |
90.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11825493
|
Masterflex™
31410-03 |
1 9/16 in. | 1/2 in. |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Very good chemical resistance.
- Rated to 7500psi at 77°F (25°C).
- Usable from -65 to +550°F (-53 to +289°C).
- Threaded fittings are sturdy and designed for permanent installation.
- We offer threaded couplings and reducers, elbows and nipples, reducers and bushings, bushings, tees and plugs, and bulkhead and manifolds.
- Available in a variety of sizes and materials.
Specifica
Autoclavable | |
-65°F | |
7500 psi | |
289°C |
Stainless Steel | |
-53°C | |
550°F | |
Female Threaded Straight Coupling |