Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 6.4 mm, Female Connections, with Hose Nozzles
Fast and safe connection for liquids, gases, compressed air and vacuum. Rapid couplings are the ideal when connecting and separating hoses, machines, apparatus, containers, etc.
22.12€ - 25.45€
Specifica
Descrizione | With Valve |
---|---|
Materiale | POM |
Overall Length (Metric) | 50 mm |
Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
Include | Valve |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15857932
|
Buerkle™
8761-1150 |
8 mm Hose |
22.12€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15521464
|
Buerkle™
8761-1160 |
9.5 mm Hose |
25.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Fast and safe connection for liquids, gases, compressed air and vacuum.
- Ideal for connecting and separating hoses, machines, apparatus, and containers.
- Top quality, with tested reliability, small space requirement, maximum possible flow, easy operation (single handed operation) and an elegant design
Specifica
With Valve | |
50 mm | |
Valve | |
80°C |
POM | |
° | |
White |