Learn More
Fehling's reagent II for sugars, For determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline, Honeywell Fluka™
for determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline
Marca: Honeywell-Fluka 36019-4X2.5L
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Fehling’s reagent II for sugars | |
1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5 | |
≥70.0000%, ≥10.0000% | |
MFCD00012467 | |
1.23-1.25 g/mL at 20 °C | |
Reagent Ph. Eur. | |
4 x 2.5 L |
For determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline | |
100°C | |
<90.0000%, <30.0000% | |
UN1824 | |
Potassium sodium tartrate solution, alkaline, Alkaline potassium sodium tartrate | |
Poly Bottle |