Learn More
FECH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | FECH |
---|---|
Concentrazione | 0.18 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16833124
|
Proteintech
14466-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16823124
|
Proteintech
14466-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is localized to the mitochondrion, where it catalyzes the insertion of the ferrous form of iron into protoporphyrin IX in the heme synthesis pathway. Mutations in this gene are associated with erythropoietic protoporphyria. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. A pseudogene of this gene is found on chromosome 3.Specifica
FECH | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P22315, P22830 | |
14151, 2235, 361338 | |
FECH Fusion Protein Ag5814 | |
Primary | |
-20°C | |
FECH |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EPP, FCE, FECH, Ferrochelatase, mitochondrial, Heme synthase, Protoheme ferro lyase | |
Fech | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |