Learn More
Julabo™ FC Series Recirculating Cooling Baths with Air Compressor
Offers an economical solution for cooling applications. Julabo™ FC Series Recirculating Cooling Baths with Air Compressor have a compact design and fit under a lab counter.
7790.00€ - 11695.00€
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Gamma di temperatura -20°C to +80°C
Capacità di riscaldamento 1.2 kW
Refrigerante R134A
Precisione termica ±0.2°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Portata Capacità (sistema metrico) Electrical Requirements Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Portata Capacità (sistema metrico) Electrical Requirements Prezzo Quantità e disponibilità  
10728481
Vedere i documenti
Julabo™
9600063
22 L/min. 8 L 230 V 60 Hz 10 A
8370.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
10099190
Vedere i documenti
Julabo™
9600060
20 L/min. 8 L 230 V 60 Hz 7 A
7790.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
11914828
Vedere i documenti
Julabo™
9600126
28 L/min. 8 to 11 L 230 V 50 Hz
10600.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
10100831
Vedere i documenti
Julabo™
9600123
22 L/min. 8 to 11 L 230 V 50 Hz
9910.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
10578551
Vedere i documenti
Julabo™
9600163
22 L/min. 11 L 230 V 60 Hz 14 A
11065.00€
Pezzo
11930308
Vedere i documenti
Julabo™
9600166
28 L/min. 11 L 230 V 60 Hz 15 A
11695.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Adjustable ratio for feed/return temperatures
  • Easy filling system located at the front
  • Activation of pump for filling
  • Bright MULTI-DISPLAY (LED)
  • Upper and lower temperature warning functions with interval tone
  • Integrated freezing protection and dry-running protection
  • Rapid and easy operation via seamless, splash-proof keypad
  • Liquid level indication on the front
  • Self-test, reciprocal sensor monitoring, pump motor and compressor overload protection
  • Complete shut-down with audible signal in case of an alarm
  • Removable venting grid for simplified removal of dust
  • ATC function for simple correction of temperature variations
  • RS232 interface for on-line communication (LIMS capability)
  • High temperature stability
  • Integrated heater with 1.2 kW capacity 
  • Pressure Indicator 0...1.6 bar
Specifica
Specifica
CE
1.2 kW
±0.2°C
49 cm
-20°C to +80°C
R134A
±°