Learn More
Falcon™ Piastre per colture di tessuti
GREENER_CHOICE
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
181.00€ - 345.16€
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Binding Type TC-Treated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Product Type Volume (sistema metrico) di lavorazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Volume (sistema metrico) di lavorazione Prezzo Quantità e disponibilità  
10334791
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
353072
Microplate Da 1.5 a 2.2 ml
208.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
10141161
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
353075
Micropiastra per colture cellulari Da 1.5 a 2.2 ml
181.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
10413972
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
353936
Cell Culture Plate 40−275 μL
345.16€
pezzi 84
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Available with tissue culture-treated and nontreated surfaces. Made of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility.
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340 nm.
  • Opaque walls prevent well-to-well cross-talk.
  • Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing.
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • Non-treated polystyrene, standard tissue culture (TC), and Corning™ PrimariaTM surface treatments available
  • Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
  • Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
  • Falcon 96, 384, and 1536 well microplates are compatible with automation systems and meet standard ANSI/SBS footprint dimensions for microplates
Specifica
Specifica
Standard
0.32 cm2
TC-Treated
Polistirene
Sterile
piatto
With Lid
8 x 12
Trasparente
96
Trattamento per colture di tessuti