Learn More
FADS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | FADS |
---|---|
Concentrazione | 0.21 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16852614
|
Proteintech
14118-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16842614
|
Proteintech
14118-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
FLAD1 encodes the enzyme that catalyzes adenylation of flavin mononucleotide (FMN) to form flavin adenine dinucleotide (FAD) coenzyme.Specifica
FADS | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q8NFF5, Q8R123 | |
319945, 751787, 80308 | |
FADS Fusion Protein Ag5267 | |
Primary | |
-20°C | |
FLAD1 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FAD pyrophosphorylase, FAD synthase, FAD1, FADS, FLAD1, FMN adenylyltransferase, PP591, RP11 307C12.7 | |
Flad1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |