Learn More
Nitritex™ Fabric Coveralls With Hood
BIOPHARMA
The BioClean-D™ coverall with hood is a disposable garment featuring a front zip with protective flap, elasticated hood, back, cuffs and ankles and thumb loops to ensure a secure hold. The BioClean-D coverall provides exceptional comfort and protection, even when handling cytotoxic drugs
246.00€
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Materiale Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Ankle Style Elastic
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12707196
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Nitritex™
BDCHT-S
Small
246.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 03-06-2025
Aggiungi al carrello
12797186
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Nitritex™
BDCHT-M
Medium
246.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 03-06-2025
Aggiungi al carrello
12787186
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Nitritex™
BDCHT-L
Large
246.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 03-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Low-linting & durable CleanTough™material
  • Thumb loops to ensure a secure hold
  • Zip with sealable cover
  • Elasticated hood, back, cuffs and ankles
  • Tested against permeation standard ASTM D6978-05
Specifica
Specifica
Cleanroom Coveralls
White
Elastic
Con cappuccio
Zipper
Isopropyl Alcohol
Zip front with flap cover, elasticated hood, back, cuffs and ankles
Polypropylene
Single-use
Elastic
Elastic
Non-sterile
Elastic
Controlled Environments