Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators has connection for external Pt100 sensor for direct measuring and control in external application.
4787.00€ - 5845.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo PID, Cascade
Portata 11 to 16 L/min.
Pressione max 0.23 to 0.45 bar
Stabilità termica ±0.01°C
Tensione 115 V
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Gamma di temperatura Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Gamma di temperatura Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
11994808
Vedere i documenti
Julabo™
9162626
5°C to 40°C F26-ME Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11934818
Vedere i documenti
Julabo™
9162634
5°C to 40°C F34-ME Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12313793
Vedere i documenti
Julabo™
9162625
5°C to 40°C F25-ME Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10609120
Vedere i documenti
Julabo™
9162633
-30°C to +200°C F33-ME Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10217907
Vedere i documenti
Julabo™
9162632
5°C to 40°C F32-ME Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • VFD Comfort Display
  • PID3 temperature control, stability ±0.01°C
  • Keypad for setpoints, warning/safety values and menu functions
  • Integrated programmer (1 x 10 steps) with real-time clock
  • ATC3 3-Point-Calibration
  • Pt100 External sensor connection for measurement and control
  • SMART PUMP, electronically adjustable pump stages
  • Adjustable high temperature cut-out, visible via display
  • Early warning system for low liquid level (DBGM 203 06 059.8)
  • RS232 interface for online communication
  • Integrated programmer for 10 program steps
  • Active Cooling Control
Specifica
Specifica
PID, Cascade
0.23 to 0.45 bar
115 V
11 to 16 L/min.
±0.01°C
60 Hz