Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 87-950 (ex EXTRA)
Extra protection for heavy duty applications.
35.45€ - 54.70€
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Materiale polso Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Product Type Immersion Gloves
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12465120
Vedere i documenti
Ansell™
87950070
7.5 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12475120
Vedere i documenti
Ansell™
87950080BP
8
54.70€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12485120
Vedere i documenti
Ansell™
87950090BP
9 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12495120
Vedere i documenti
Ansell™
87950100BP
10
54.70€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12627041
Vedere i documenti
Ansell™
87950110BP
11
54.70€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 50% thicker than standard flocklined gloves.
  • Extremely high resistance to many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalies and fats.
  • 100% natural rubber with no fillers. Excellent resistance to mechanical hazards plus increased chemical protection.
  • Chlorinated. For better grip and increased chemical resistance.
  • 100% cotton flocklining. Makes a heavy glove softer and more comfortable to wear. Helps absorb perspiration.
Specifica
Specifica
Rubber Latex
Natural Rubber Latex
Immersion Gloves
0.75 mm
Cotton Flocking
87-950
EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Natural Rubber Latex
87-950
Straight
Many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats