Learn More
Buerkle™ Extension Rod
Buerkle™ Extension Rod makes it possible to take samples from various depths.
62.35€ - 220.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10175372
|
Buerkle™
5380-0506 |
500 mm | Silver | PharmaPicker Pharma Sampler |
93.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10413522
|
Buerkle™
5389-0001 |
600 mm | Pure White | PTFE Scoop |
220.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10033832
|
Buerkle™
5380-1006 |
1000 mm | Silver | PharmaPicker |
110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10661954
|
Buerkle™
5350-1010 |
1000 mm | Silver | Mole Drill Sampler |
208.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10123152
|
Buerkle™
5336-0100 |
1000 mm | Gray | ChemoSampler |
62.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Seven different drill bits are available, each of which is designed for a particular soil type
- For various applications
Specifica
Extension Rod | |
Si |