Learn More
Memmert™ Extended Overtemperature Protection for SN450
Extended overtemperature protection with integrated Pt100 sensor for independent temperature monitoring.
Marca:  Memmert™ SN450A6
Codice prodotto. 17538625
  • 195.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • With integrated Pt100 sensor
  • For models with SingleDISPLAY
Specifica
Specifica
SN450 Sterilizer
Integrated Pt100 Sensor