Learn More
Fisherbrand™ Guanti in nitrile con polsino alto
Scegli un guanto dall'eccezionale durata e protezione. I guanti in nitrile con polsino alto Fisherbrand™ hanno un maggiore spessore, sono completamente testurizzati per offrire sempre una presa sicura e sono testati per l'uso con farmaci chemioterapici.
Marca:  Fisherbrand™ 838947
Codice prodotto. 15662357
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Descrizione
Descrizione
Scegli un guanto dall'eccezionale durata e protezione. I guanti in nitrile Extended Cuff Fisherbrand™ hanno un maggiore spessore, sono completamente testurizzati per offrire sempre una presa sicura e sono testati per l'uso con farmaci chemioterapici.
La formulazione extra-spessa da 6mil offre eccezionale durata e maggiore protezione.
  • Non talcati
  • Finitura completamente testurizzata per una presa perfetta da asciutti e da bagnati
  • Ambidestri e non sterili, con bordino salvagoccia
  • Testati per l'uso con farmaci chemioterapici
  • Lunghezza: 12 pollici (30.5 cm)
  • Spessore: 6 mil (palmo), 7 mil (dita), 4.5 mil (bordino)
  • Verde
Certifications
Con certificazione QMS ISO 9001; omologazione 510K per uso medico negli USA
Compliance
Conforme agli standard ASTM™ F1671, ASTM F379, ASTM D3578; approvazione per uso medico FDA 510(k).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO9001 QMS, NFPA
Foglia di tè
Fully Textured
0.18 mm
Nitrile
0.15 mm
Small
6 mil
12 pollici
1.5
Single-use
7 mil
6 mil
Non talcati
Non sterili
0.15 mm
30.5 cm