Learn More
EXPH5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 22199-1-AP-20UL
Codice prodotto. 16831735
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The function of this protein remains unknown.
Specifica
Specifica
EXPH5
Polyclonal
Unconjugated
EXPH5
exophilin 5, EXPH5, KIAA0624, SLAC2 B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23086
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8NEV8
EXPH5
EXPH5 Fusion Protein Ag17449
20 μL