Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Expansionsadapter mit Schliffverbindungen
DURAN™ Schlaucherweiterungsadapter mit Schliffmanschetten
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 01501412
Artikelnummer. 10090241
  • 26.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konische geschliffene Buchsen und Kegel
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
NS 12/21
Expansionsadapter mit konischen Hülsenschliffen und Kegeln
Buchse NS 14/23
DURAN™ Schläuche
1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt