Learn More
Eppendorf™ Termoblocco intercambiabile
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
24 Reaction Vessels 0.5mL with Work Rack and Cool Pack 0°C
24 vasi di reazione da 1.5 ml con rack di lavoro e kit di raffreddamento a 0 °C
Descrizione
- Compact, bench top thermostat with thermoblocks for 0.2mL, 0.5mL, 1.0mL, 2.0mL tubes and microtitre plates designed to provide a high degree of flexibility for a multitude of applications
- Programmable temperature and run time for special applications
- GLP compliant
- RS232 interface
Specifica
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 24 vasi di reazione da 1.5 ml con rack di lavoro e kit di raffreddamento a 0 °C |
Capacità | 1.5mL tubes |
No. of Places | 24 fori |
Tipo | Termoblocco intercambiabile |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Termoblocco intercambiabile >