Learn More
Liebisch™ Évaporateur avec bain à sec fixe pour 60 échantillons
Marque:  Liebisch™ 67386201
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10198231
  • 18420.00CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 04-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Évaporateur sous flux gazeux multi-vannes
• Débit de gaz indépendant sur chaque aiguille
• Régulation PID stabilité ± 0,2°C
• Principe
• Evaporation ou concentration par balayage d'un flux gazeux à la surface du liquide porté à une température légèrement inférieure à son point d'ébullition dans un bain à sec
• Construction
• Bain à sec à portoir aluminium multiposte fixe ou amovible surmonté d'un plateau répartiteur de gaz à aiguilles interchangeables acier inox ou tubes PTFE
• Entrée de gaz unique (φ 3mm, 0,1 bar maxi) avec vis de réglage débit indépendante pour chaque aiguille
• Régulation PID
• Régulateur PID à sonde Pt100 stabilité ± 0,2°C
• Affichage numérique de la température réelle et de consigne
• Rampe de température programmable
• Lampe témoin de mise en chauffe
• Evaporateur à portoir de tubes fixe
• Profondeur d'insertion: 65mm pour tubes fond rond φ 16 x 100mm.
Spécification
Spécification
200°C
450 x 230 x 130
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis