Learn More
Europium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Codice prodotto. 15491647
Click to view available options
Quantità:
10 g
CAS: 52093-25-1 | C3EuF9O9S3 | 599.15 g/mol
It is a water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Europium(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 52093-25-1
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Formula molecolare C3EuF9O9S3
Formula lineare Eu(OSO2CF3)3
Numero MDL MFCD00209587
Sinonimo europium trifluoromethanesulfonate, europium iii trifluoromethanesulfonate, europium iii triflate, europium triflate, eu otf 3, ksc268k4f, europium 3+ tritriflate, europium iii tris trifluoromethanesulfonate, europium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
InChI Key TWNOVENTEPVGEJ-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Eu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name europium(3+);trifluoromethanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 599.15
PubChem CID 9960317
Peso formulazione 599.15
Percent Purity 98%
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Europium(III) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Europium(III) trifluoromethanesulfonate