Learn More
Perchlorate d’europium(III) hexahydraté, 50 %p dans Soln. aq., qualité réactif, Thermo Scientific™
136.00CHF - 502.00CHF
Identifiants chimiques
CAS 13537-22-9
Formule moléculaire Cl3EuO12
Poids moléculaire (g/mol) 450.30
Numéro MDL MFCD00016076
Clé InChI KDBBDPJZIDRZFY-UHFFFAOYSA-K
Synonyme europium perchlorate, europium 3+ perchlorate, acmc-1aedp, europium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid europium iii salt, europium iii perchlorate aqueous sol.
CID PubChem 11733073
Nom IUPAC europium(3+) triperchlorate
SMILES [Eu+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11400301
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040572.NA
2 g
136.00CHF
2g
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
11410301
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040572.NC
10 g
502.00CHF
10g
Il en reste null
Expédition estimée: 27-06-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13537-22-9
450.30
KDBBDPJZIDRZFY-UHFFFAOYSA-K
11733073
[Eu+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Cl3EuO12
MFCD00016076
europium perchlorate, europium 3+ perchlorate, acmc-1aedp, europium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid europium iii salt, europium iii perchlorate aqueous sol.
europium(3+) triperchlorate
Spécification
Europium(III) perchlorate hexahydrate
Liquide
MFCD00016076
europium perchlorate, europium 3+ perchlorate, acmc-1aedp, europium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid europium iii salt, europium iii perchlorate aqueous sol.
[Eu+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
450.30
558.40 (450.32 Anhydrous)
50% w/w aq. soln.
13537-22-9
Cl3EuO12
UN3211
KDBBDPJZIDRZFY-UHFFFAOYSA-K
europium(3+) triperchlorate
11733073
Réactif
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H315-H319-H335
May intensify fire
oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P221-P210-P220-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Keep/Store away from clothing/combustible materials.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis