Learn More
Europium(III) fluoride, anhydrous, 99.5% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11369209
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13765-25-8
Formula molecolare EuF3
Molecular Weight (g/mol) 208.96
Numero MDL MFCD00010998
InChI Key HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC Name europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Specifica
Punti di ebollizione >2280°C
Materiale o nome chimico Europium (III) fluoride
Punto di fusione 1390°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 208.96
Percent Purity 99.5%
Sensibilità Hygroscopic