Learn More
Europium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
144.72€ - 617.07€
Identificatori chimici
Formula molecolare | EuBr3·xH2O |
---|---|
Numero MDL | MFCD00049921 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11346668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013213.06 |
5 g |
144.72€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11336668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013213.14 |
25 g |
617.07€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
EuBr3·xH2O | |
MFCD00049921 |
Specifica
Europium(III) bromide hydrate | |
Crystals | |
EuBr3·xH2O | |
Soluble in water. | |
Odorless |
White | |
99.99% (REO) | |
MFCD00049921 | |
391.69 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sicurezza e movimentazione
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 237-349-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures