Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid (White Crystalline Powd.), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10011123
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
EDTA is a chelating agent for metal ions and is used extensively in molecular biology to minimize metal ion impurities in reaction buffers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediamine Tetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Punto di fusione 220°C
Colore White
pH 2.5
Residuo della combustione 0.2% max.
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C10H16N2O8
Formula lineare (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Numero MDL MFCD00003541
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 3565
Sinonimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Peso formulazione 292.23
Pressione del vapore 0.013 hPa at 20°C
Percent Purity ≥99.5%
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.