Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, 98%, pure
Codice prodotto. p-4258713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, 98%, C10H12N2Na4O8.xH2O, CAS Number-194491-31-1 | CAS: 194491-31-1 | C10H12N2Na4O8 | 380.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 194491-31-1
Formula molecolare C10H12N2Na4O8
Molecular Weight (g/mol) 380.17
Numero MDL MFCD00150025
InChI Key UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade
PubChem CID 16211056
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Punto di fusione >300.0°C
Colore White to Yellow
pH 9.5 to 10.5 (1% soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry)
Formula lineare (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
Fieser 01,373; 05,296
Indice di Merck 14,3517
Informazioni di solubilità Solubility in water: 800g/L (20°C)
IUPAC Name tetrasodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;hydrate
Peso formulazione 380.16
Percent Purity 98%
Grado Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
Informazioni di decomposizione >400°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.