Learn More
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, (EDTA), 99-101%, Ultrapure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 1 kg |
Beilstein | 3861753 |
Peso formulazione | 416.2 |
Percent Purity | 99 to 101% |
Imballaggio | Flacone in plastica |