Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.01M (0.02N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073126 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
Flacone in plastica HDPE
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.01M (0.02N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis
Identificatori chimici
CAS 139-33-3
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 336.21
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Identificativo prodotto
  • EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)