Learn More
Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid |
Punto di fusione | 240.0°C to 245.0°C |
Colore | White |
Punto d'infiammabilità | >200°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2 |
Quantità | 25 g |
Beilstein | 04, IV, 2433 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid