Learn More
Ethyleneimine, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep S-1955
Quantità | 1 mL |
---|
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
Ethyleneimine | 151-56-4 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Ethyleneimine | |
151-56-4, 67-56-1 | |
Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. | |
C2H5N | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation | |
Certified Reference Material | |
aziridine | |
43.07 | |
1 mL |
2mL amber prescored glass ampule | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
MFCD00039669 | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
C1CN1 | |
Methanol-P&T | |
9033 | |
CHEBI:30969 |
Sicurezza e movimentazione
- Ethyleneimine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethyleneimine, methanol