Learn More
Ethylene glycol-d{6}, 98% (Isotopic)
Codice prodotto. p-7051941
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 15054-86-1 | C2H6O2 | 68.11 g/mol
It is used in synthetic materials and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 15054-86-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 68.11
Numero MDL MFCD00078666
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Sinonimo ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d
PubChem CID 2733139
IUPAC Name (²H₄)ethane-1,2-di(²H)ol
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol-d6
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.189 g/mL
Punto d'infiammabilità 111°C (232°F)
Odore Odorless
Quantità 1 g
Punti di ebollizione 86°C to 87°C (8mmHg)
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol,DMSO
Peso formulazione 68.02
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol-d(6)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethylene glycol