Learn More
Ethylene Glycol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15602960
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Spectrophotometric Grade,≥99%
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL MFCD00002885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene Glycol
Punto di fusione -12°C
Densità 1.113g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 195°C to 198°C
Quantità 4 x 2 L
Limite di esplosione 0.153
Punto d'infiammabilità 111°C (231.8°F)
Punto di combustione 752°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2CH2OH
Pressione del vapore 0.08mmHg (20°C)
Numero UN UN3082
Beilstein 505945
Peso formulazione 62.07g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Spectrophotometric