Learn More
ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2704821
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Identificatori chimici
CAS 138907-68-3
Formula molecolare C12H12FN3O2
Molecular Weight (g/mol) 249.25
Numero MDL MFCD00173917
InChI Key RPPPCKSHIYWAPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 1-5-amino-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazol-1-yl-4-fluorobenzene, maybridge1_006170, ethyl5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethylaminofluorophenylpyrazolecarboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxyli
PubChem CID 688689
IUPAC Name ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)pyrazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(N=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 249.24
Percent Purity 97%