Learn More
ethyle4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2704790
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Identificatori chimici
CAS 53715-64-3
Formula molecolare C13H13NO2S
Molecular Weight (g/mol) 247.312
Numero MDL MFCD00141953
InChI Key FYPLITQTMHJFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylate, maybridge1_008302, ethyl4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2743970
IUPAC Name ethyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=CC=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 247.32
Percent Purity 97%