Learn More
ethyle3-amino-4-(methylamino)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2704215
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Identificatori chimici
CAS 66315-23-9
Formula molecolare C10H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD04110945
InChI Key ZPJHHBPBCFRECW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824047
IUPAC Name ethyl 3-amino-4-(methylamino)benzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(N)=C(NC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle3-amino-4-(methylamino)benzoate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylamino benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-methylamino-3-aminobenzoate, ethyl 3-azanyl-4-methylamino benzoate, ethyl3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylaminobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,3-amino-4-methylamino-, ethyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-methylamino-, ethyl ester
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 97%