Learn More
ethyle2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl 2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Formula lineare | CH3CH2O2CCH2SCH2SCH2CO2CH2CH3 |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 252.35 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethyl 2-({¢(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio!methyl}thio)acetate