Learn More
Ethyl propionylacetate, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl propionylacetate |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.0100g/mL |
Punti di ebollizione | 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 77°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | C2H5COCH2CO2C2H5 |
Indice di rifrazione | 1.4220 to 1.4240 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethyl propionylacetate