Learn More
Ethyl isonipecotate, 98+%
Codice prodotto. p-130368 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 1126-09-6 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1126-09-6
Formula molecolare C8H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 157.21
Numero MDL MFCD00006003
InChI Key RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 70770
IUPAC Name ethyl piperidine-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl isonipecotate
Nota nome 98+%
Colore Brown to Colorless
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 95.0°C to 98.0°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 80°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4585 to 1.4605
Quantità 25 g
Beilstein 22, IV, 128
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 157.21
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl isonipecotate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.