Learn More
Ethyl indole-2-carboxylate, 98+%
Codice prodotto. p-7043441
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 3770-50-1 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3770-50-1
Formula molecolare C11H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 189.21
Numero MDL MFCD00005609
InChI Key QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylindole-2-carboxylate, ethyl 2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid,ethyl ester, 2-carboethoxyindole
PubChem CID 73125
IUPAC Name ethyl 1H-indole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl indole-2-carboxylate
Punto di fusione 122°C to 125°C
Quantità 5 g
Beilstein 146395
Peso formulazione 189.21
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.