Learn More
Ethyl alcohol, Pure 200 Proof (Taxed), Meets USP testing specifications, for domestic sale in Ireland and United Kingdom only, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. p-7111952
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
Numero MDL MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl alcohol, Pure (Taxed)
Punto di fusione -114°C
Nota nome Meets USP testing specifications, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom
Absorbance max. 0.10 270-340 nm, max. 0.30 250-260 nm, max. 0.40 at 240 nm
CAS max % 100.0000%
Densità 0.790 - 0.791 g/cm3
Punti di ebollizione 78°C to 79°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2OH
Numero UN UN1170
Beilstein 1718733
Peso formulazione 46
Percent Purity >99.5%
Grado Pure