Learn More
Ethyl Alcohol, HPLC/Spectrophotometric Grade, Pure, Honeywell™
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
Numero MDL MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210-P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Ethanol
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-578-6
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ethyl Alcohol, HPLC/Spectrophotometric Grade, Pure, Honeywell™