Learn More
Ethyl Alcohol, ≥99.5%, Pure, Honeywell™
Identificatori chimici
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Formula molecolare | C2H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 46.069 |
Numero MDL | MFCD00003568 |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
IUPAC Name | etanolo |
SMILES | CCO |
Identificatori chimici
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
etanolo |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Specifica
Ethyl alcohol, Pure | |
0.789g/mL at 20°C | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
≥99.5% |
64-17-5 | |
14°C (57.2°F) | |
CH3CH2OH | |
UN1170 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
etanolo | |
702 | |
46.07g/mol |
Sicurezza e movimentazione
P210-P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Ethanol
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-578-6
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Ethyl alcohol, Pure
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.