Learn More
Ethyl Acetate (Sequencing), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10163333
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This solvent is commonly used in DNA or peptide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Acetate
Punto di fusione -83.5°C
Absorbance 1 max. at 255nm, 0.15 max. at 260nm, 0.025 max. at 270nm
Colore Colorless
Densità 0.902g/cm³
Punti di ebollizione 75°C
Quantità 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3680 to 1.3710 (at 25°C)
Intervallo percentuale saggio ≥99.9 %
Residuo dopo l'evaporazione 10ppm max.
Acido titolabile 0.0009mEq/g max.
Formula lineare CH3COOCH2CH3
Pressione del vapore 103mbar at 20°C
Numero UN 1173
Viscosità 0.45 cP at 20°C
Acqua 0.02% max.
Indice di Merck 15, 3811
Peso formulazione 88.11
Percent Purity ≥99.9%
Grado Sequencing