Learn More
Ethyl Acetate, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10313961
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Gives superior performance with minimal risk of contaminants that can limit accuracy and productivity. Ethyl Acetate, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™ is an ultra-pure solvent for organic residue analysis that maximizes an instrument’s sensitivity and detection power.
BAKER ULTRA RESI-ANALYZED solvents were developed for organic residue extraction/concentration procedures. These solvents are fully characterized and lot controlled by ECD, FID, or other method-specific detectors to deliver the highest level of purity and lot-to-lot consistency.
  • Unique stabilizer systems provide unmatched product stability and interference-free results when chemical requires
  • Optimized distillation targeted to remove reactive impurities, production of higher assays and narrow solvent fronts
  • Performance tested to purity levels below the Lower Limits of Quantitation (LLQ) for trace analyte detection
  • Performance is guaranteed through the expiration period stated on the label
  • Suitable for exacting EPA sample cleanup protocols
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -83.57°C
Colore Colorless
Densità 0.9g/cm3
Punti di ebollizione 76°C to 78°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 2.1 - 11.5 Vol %
Punto d'infiammabilità −4°C
Punto di combustione 460°C
Odore Fruit-like
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza For Organic Residue Analysis
Residuo dopo l'evaporazione Max. 1 ppm
Note percentuale saggio By GC, corrected for water
Acido titolabile Max. 0.8μeq/g
Formula lineare CH3COOC2H5
Viscosità 0.44 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.05%
Informazioni di solubilità 79g/L in water
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.6%
Grado BAKER ULTRA RESI-ANALYZED™
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.