Learn More
Ethyl Acetate, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10047430
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Vetro
High quality grade chemical that exceeds ACS specifications for laboratory and specialized industrial use.
  • Exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -83.57°C
Colore Colorless
Densità 0.9g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 76°C to 78°C
Quantità 5 L
Limite di esplosione 2.1 - 11.5 Vol %
Punto d'infiammabilità −1°C
Punto di combustione 460°C
Odore Fruit-like
Imballaggio EcoTainer Metal Safety Can
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Exceeds ACS specifications
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.003%
Acido titolabile Max. 0.0009meq/g
Formula lineare CH3COOC2H5
Viscosità 0.44mPas at 20°C
Acqua Max. 0.2%
Informazioni di solubilità 79g/L in water
Peso formulazione 88.11g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado BAKER ANALYZED™
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.