Learn More
Ethyl acetate, 99.9%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Codice prodotto. p-216949 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
数量:
100 mL
1 L
2.5 L
包装:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
分子式 C4H8O2
分子量 (g/mol) 88.106
MDL 编号 MFCD00009171
InChI 键 XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
同义词 ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC 名称 etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
化学名称或材料 Ethyl acetate
熔点 -83.5°C
名称注释 Over Molecular Sieves
颜色 Incolore
密度 0.9020g/mL
沸点 75.0°C to 78.0°C
数量 100 mL
燃点 −4°C
红外光谱 Authentic
包装 Flacone in vetro AcroSeal™
物理形态 Liquido
纯度等级注释 Water <50ppm
折射率 1.3710 to 1.3740
检测百分比范围 99.9%
比重 0.902
线性公式 CH3CO2C2H5
黏度 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
0.005% Max. (Coulometric)
Merck 指数 15, 3811
可溶性信息 Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
化学式量 88.11
纯度百分比 99.9%
分级 Ultrasecco su setaccio molecolare
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.