Learn More
Ethyl acetate, 99.5%, for analysis
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
missing translation for 'unitSize'
1L
2.50L
25L
5L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | Ethyl acetate |
Punto di fusione | -83.5°C |
Densità | 0.9020g/mL |
Punti di ebollizione | 75.0°C to 78.0°C |
Quantità | 1 L |
Punto d'infiammabilità | −4°C |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Forma fisica | Liquido |
Indice di rifrazione | 1.3710 to 1.3740 |
Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethyl acetate
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.