Learn More
Ethyl 6-bromohexanoate, 98%
Codice prodotto. p-127314 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25542-62-5
Formula molecolare C8H15BrO2
Molecular Weight (g/mol) 223.11
Numero MDL MFCD00000270
InChI Key DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
PubChem CID 117544
IUPAC Name ethyl 6-bromohexanoate
SMILES CCOC(=O)CCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 6-bromohexanoate
Nota nome 98%
Colore White to Beige
Densità 1.2540g/mL
Punti di ebollizione 128°C to 130°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 58,3°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)5CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4580 to 1.46
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.254
Peso formulazione 223.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Granular Powder