Learn More
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
132.00€ - 345.00€
Identificatori chimici
CAS 6440-02-4
Formula molecolare C5H7N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 173.19
Numero MDL MFCD00778317
InChI Key ZUGOHJWUTNKRMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, 5-amino-1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20am6n, tos-bb-0200, zugohjwutnkrmg-uhfffaoysa, 5-amino-4-carbethoxy-1,2,3-thiadiazole, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid,5-amino-,ethylester
PubChem CID 1831000
IUPAC Name ethyl 5-aminothiadiazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SN=N1)N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11389979
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25762.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11399979
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25762.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Specifica
Identificatori chimici
6440-02-4
173.19
ZUGOHJWUTNKRMG-UHFFFAOYSA-N
1831000
CCOC(=O)C1=C(SN=N1)N
C5H7N3O2S
MFCD00778317
ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, 5-amino-1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20am6n, tos-bb-0200, zugohjwutnkrmg-uhfffaoysa, 5-amino-4-carbethoxy-1,2,3-thiadiazole, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid,5-amino-,ethylester
ethyl 5-aminothiadiazole-4-carboxylate
Specifica
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
123°C to 125°C
MFCD00778317
Insoluble in water.
CCOC(=O)C1=C(SN=N1)N
173.19
173.19
6440-02-4
C5H7N3O2S
ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, 5-amino-1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20am6n, tos-bb-0200, zugohjwutnkrmg-uhfffaoysa, 5-amino-4-carbethoxy-1,2,3-thiadiazole, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid,5-amino-,ethylester
ZUGOHJWUTNKRMG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-aminothiadiazole-4-carboxylate
1831000
≥98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures